Stampa…
2-Indanone 97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: beta-Hydrindone, 2-Oxoindane, 1H-Inden-2(3H)-one
164110100 164110500
ACRO164110100EA 78.4 EUR
ACRO164110100 ACRO164110500
2-Indanone 97%
2-Indanone
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 220…225 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 50…57 °C
Densità: 1,0712 g/cm³ (67 °C)
Flash Pt: 100 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00003792
CAS Number: 615-13-4
EINECS: 210-410-3
Visualizza i codici
Appearance Light yellow to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 50 to 57 °C
GC ≥96.0 %