Stampa…
1-Indanone ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
A11056.06 A11056.14 A11056.22 A11056.36
A11056.06EA 25.9 EUR
A11056.06 A11056.14 A11056.22 A11056.36
1-Indanone ≥99%
1-Indanone
Purity: 99+% CAS No.: 83-33-0 Molecular Formula: C9H8O Formula Weight: 132.16 Flash Point: 113°(235°F) Melting Point: 38-42° Boiling Point: 243-245° Beilstein Reference: 507957 MDL No.: MFCD00003785
Formula: C₉H₈O
Peso molecolare: 132,16 g/mol
Punto di ebollizione: 243…245 °C
Punto di fusione: 38…42 °C
Densità: 1,103
Flash Pt: 113 °C (235 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003785
CAS Number: 83-33-0
EINECS: 201-470-1