2-Bromo-1-indanol ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99%
CAS No.: 5400-80-6
Molecular Formula: C9H9BrO
Formula Weight: 213.08
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 2046877
Formula:
C₉H₉BrO Punto di ebollizione: 290 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 128…132 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003798 CAS Number: 5400-80-6 EINECS: 226-442-6 |