Stampa…
Xenon difluoride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18888.0001 8.18888.0005
8.18888.0001EA 224 EUR
8.18888.0001 8.18888.0005
Xenon difluoride per sintesi, Sigma-Aldrich®
Xenon difluoride
Formula: F₂Xe
Punto di ebollizione: 114 °C (1013 hPa)
Densità: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00040538
CAS Number: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3085
ADR: 5.1 (8),II
Merck Index: 14,10072
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 130 - 135 °C (sublimed)
Molar Mass 169.29 g/mol
Vapor Pressure 3.8 hPa (25 °C)