Stampa…
Xenon difluoride 99.5+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
278550010 278550050
ACRO278550010EA 113 EUR
ACRO278550010 ACRO278550050
Xenon difluoride 99.5+%
Xenon difluoride
Formula: F₂Xe
Punto di ebollizione: 114 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 129 °C
Densità: 4,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040538
CAS Number: 13709-36-9
EINECS: 237-251-2
UN: 3085
ADR: 5.1,II
Merck Index: 14,10072
Visualizza i codici
Appearance White Crystals
Purity ≥99.50 %