Stampa…
Diphenyl ditelluride 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
301840010 301840050
ACRO301840010EA 46.6 EUR
ACRO301840010 ACRO301840050
Diphenyl ditelluride 97%
Diphenyl ditelluride
Formula: C₁₂H₁₀Te₂
Punto di fusione: 64…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192106
CAS Number: 32294-60-3
EINECS: 250-982-1
UN: 3284
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Orange to brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 64 to 67 °C
HPLC ≥96.0 %