Stampa…
Diphenyl diselenide ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A13919.06 A13919.14 A13919.22
A13919.06EA 48.7 EUR
A13919.06 A13919.14 A13919.22
Diphenyl diselenide ≥98%
Diphenyl diselenide
Purity: 98% CAS No.: 1666-13-3 Molecular Formula: C12H10Se2 Formula Weight: 312.13 Melting Point: 61-63° Beilstein Reference: 2047179 UN No.: 3283 MDL No.: MFCD00003001
Formula: C₁₂H₁₀Se₂
Peso molecolare: 312,13 g/mol
Punto di ebollizione: 377 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 61…63 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003001
CAS Number: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II