Stampa…
Diphenyl diselenide 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
177570050 177570250 177571000
ACRO177570050EA 46.4 EUR
ACRO177570050 ACRO177570250 ACRO177571000
Diphenyl diselenide 99%
Diphenyl diselenide
Formula: C₁₂H₁₀Se₂
Peso molecolare: 312,13 g/mol
Punto di ebollizione: 377 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 60…63 °C
Densità: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003001
CAS Number: 1666-13-3
EINECS: 216-780-2
UN: 3283
ADR: 6.1,II
Visualizza i codici
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 63 °C
GC ≥98.5 %