Dimethyl selenide
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 593-79-3
Molecular Formula: C2H6Se
Formula Weight: 109.03
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.41
Appearance: Colourless
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 56-58°
Beilstein Reference: 1696848
UN No.: 3282
MDL No.: MFCD00014848
Formula:
C₂H₆Se Peso molecolare: 109,03 g/mol Punto di ebollizione: 56…58 °C Densità: 1,41 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00014848 CAS Number: 593-79-3 EINECS: 209-807-4 UN: 3282 ADR: 6.1,III |