Dimethyl diselenide ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Dimethyldiselenide
Purity: 99%
CAS No.: 7101-31-7
Molecular Formula: (CH3)2Se2
Formula Weight: 187.99
Flash Point: 60°(140°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.987
Refractive Index: 1.6388
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 155-157°
UN No.: 2929
MDL No.: MFCD00008254
Formula:
C₂H₆Se₂ Peso molecolare: 187,99 g/mol Punto di ebollizione: 155…157 °C Punto di fusione: –82 °C Densità: 1,987 Flash Pt: 60 °C (140 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008254 CAS Number: 7101-31-7 EINECS: 230-410-7 UN: 2929 ADR: 6.1,II |