Stampa…
Selenio disolfuro ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Selenium sulphide, Selenium(IV) sulphide
68104.06 68104.18 68104.30
68104.06EA 36.3 EUR
68104.06 68104.18 68104.30
Selenio disolfuro ≥97%
Selenio disolfuro
Purity: 97% CAS No.: 7488-56-4 Molecular Formula: SeS2 Formula Weight: 143.09 Physical Form: Powder Melting Point: 100° Boiling Point: dec. Merck Reference: 14,8436 UN No.: 2657 MDL No.: MFCD00011227
Formula: S₂Se
Peso molecolare: 143.09 g/mol
Punto di ebollizione: -112 Dec.
Densità: 0.03 g/cm³ (–65 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011227
CAS Number: 7488-56-4
EINECS: 231-303-8
UN: 2657
ADR: 6.1 II