Stampa…
Tellurio diossido, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12356.0025 1.12356.0010
1.12356.0025EA 109 EUR
1.12356.0025 1.12356.0010
Tellurio diossido, Sigma-Aldrich®
Tellurio diossido
Formula: O₂Te
Punto di ebollizione: 1245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 773 °C
Densità: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011263
CAS Number: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,09123
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 733 °C
Molar Mass 159.60 g/mol
Boiling Point 1245 °C
Density 6.02 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Tellurium(IV) oxide
Hill Formula O2Te
Chemical Formula TeO2