Stampa…
Tellurio diossido ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
87813.14 87813.22
87813.14EA 93.1 EUR
87813.14 87813.22
Tellurio diossido ≥99.99% (metals basis)
Tellurium dioxide
Purity: 99.99% CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Melting Point: 733° Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263
Formula: O₂Te
Peso molecolare: 159,6 g/mol
Punto di ebollizione: 1245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 733 °C
Densità: 5,8
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011263
CAS Number: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,9123