Tellurio diossido ≥99.995% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 7446-07-3
Molecular Formula: TeO2
Formula Weight: 159.60
Physical Form: Powder
Density: 5.8
Melting Point: 733°
Merck Reference: 14,9123
MDL No.: MFCD00011263
Formula:
O₂Te Punto di ebollizione: 1245 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 733 °C Densità: 5,8 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011263 CAS Number: 7446-07-3 EINECS: 231-193-1 Merck Index: 14,9123 |