Stampa…
Tellurio diossido, tech.
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
10608.18 10608.30
10608.18EA 127 EUR
10608.18 10608.30
Tellurio diossido, tech.
Tellurium dioxide
CAS No.: 7446-07-3 Molecular Formula: TeO2 Formula Weight: 159.60 Physical Form: Powder Density: 5.8 Odour: Odourless Merck Reference: 14,9123 MDL No.: MFCD00011263
Formula: O₂Te
Peso molecolare: 159,6 g/mol
Punto di ebollizione: 1245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 733 °C
Densità: 5,8
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011263
CAS Number: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
Merck Index: 14,9123