Stampa…
Tellurio diossido 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
222590500 222592500
ACRO222590500EA 96.8 EUR
ACRO222590500 ACRO222592500
Tellurio diossido 99+%
Tellurium dioxide
Formula: O₂Te
Peso molecolare: 159,6 g/mol
Punto di ebollizione: 1245 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 733 °C
Densità: 5,6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011263
CAS Number: 7446-07-3
EINECS: 231-193-1
UN: 3077
Merck Index: 14,09123
Visualizza i codici
Appearance White to light yellow Powder
Assay ≥99.0 % (TeO2)
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm