Stampa…
Selenio biossido per sintesi, sublimato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.9025 8.00653.0005
8.00653.0050EA 53.6 EUR
8.00653.0050 8.00653.0250 8.00653.1000 8.00653.9025 8.00653.0005
Selenio biossido per sintesi, sublimato, Sigma-Aldrich®
Selenio biossido
Formula: SeO₂
Punto di fusione: 315 °C
Densità: 3,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003562
CAS Number: 7446-08-4
EINECS: 231-194-7
UN: 3283
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08508
Visualizza i codici
Solubility 384 g/l (14°C)
Molar Mass 1500 kg/m3
Bulk Density 1500 kg/m3
Vapor Pressure 16 hPa (70 °C)
pH 2 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Synonyms Selenious anhydride, Selenium(IV) oxide
Hill Formula O2Se
Chemical Formula SeO2