Selenio biossido ≥99.999% (metals basis), Puratronic®
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7446-08-4
Molecular Formula: SeO2
Formula Weight: 110.96
Physical Form: Powder/Lump
Odour: Odourless
Merck Reference: 14,8434
UN No.: 3283
MDL No.: MFCD00003562
Formula:
SeO₂ Peso molecolare: 110.96 g/mol Punto di fusione: 340…350 °C (subl.) Densità: 3.95 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003562 CAS Number: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 UN: 3283 ADR: 6.1 II Merck Index: 14,8434 |