Selenio biossido 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
193980100
193980500
ACRO193980100EA
139
EUR
ACRO193980100
ACRO193980500
Selenio biossido 99.999% (trace metals basis)
Selenio biossido
Formula:
SeO₂ Punto di fusione: 315 °C Densità: 3,95 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003562 CAS Number: 7446-08-4 EINECS: 231-194-7 UN: 3283 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,08508 |
Appearance | Off-white Crystalline powder |
Total trace metal impurities | ≤0.001 % |