Tellurium tetraiodide ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tellurium(IV) iodide
Purity: 99%
CAS No.: 7790-48-9
Molecular Formula: TeI4
Formula Weight: 635.22
Physical Form: Crystalline
Density: 5.403
Melting Point: 280°
Boiling Point: dec.
Solubility: Decomposes slowly in cold water to TeO2 and HI
Merck Reference: 14,9127
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049578
Formula:
I₄Te Peso molecolare: 635,22 g/mol Punto di ebollizione: Dec. Punto di fusione: 280 °C Densità: 5,403 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049578 CAS Number: 7790-48-9 EINECS: 232-210-5 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,9127 |