Tellurium tetrachloride ≥99.9% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tellurium(IV) chloride
Purity: 99.9%
CAS No.: 10026-07-0
Molecular Formula: Cl4Te
Formula Weight: 269.41
Physical Form: Crystalline
Density: 3.01
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 224°
Boiling Point: 380°
Solubility: Decomposes in water forming TeO2 and HCl
Merck Reference: 14,9126
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00011262
Formula:
Cl₄Te Peso molecolare: 269,41 g/mol Punto di ebollizione: 380 °C Punto di fusione: 224 °C Densità: 3,01 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011262 CAS Number: 10026-07-0 EINECS: 233-055-6 UN: 3260 ADR: 8,II Merck Index: 14,9126 |