Stampa…
Tellurium tetrachloride 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Tellurium(IV) chloride
194740250 194741000
ACRO194740250EA 112 EUR
ACRO194740250 ACRO194741000
Tellurium tetrachloride 99%
Tellurium tetrachloride
Formula: Cl₄Te
Peso molecolare: 269,41 g/mol
Punto di ebollizione: 380 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 224 °C
Densità: 3,26 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011262
CAS Number: 10026-07-0
EINECS: 233-055-6
UN: 3260
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09279
Visualizza i codici
Appearance Off-white to light yellow Powder
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)