Tellurium tetrabromide, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Tellurium(IV) bromide
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 10031-27-3
Molecular Formula: TeBr4
Formula Weight: 447.27
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 4.31
Melting Point: 380°
Boiling Point: 420° dec.
Merck Reference: 14,9125
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00049575
Formula:
Br₄Te Peso molecolare: 447,22 g/mol Punto di ebollizione: 420 °C (dec.) Punto di fusione: 380 °C Densità: 4,31 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00049575 CAS Number: 10031-27-3 EINECS: 233-090-7 UN: 2923 ADR: 8,II Merck Index: 14,9125 |