Ammonium perrhenate ≥99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99+%
CAS No.: 13598-65-7
Molecular Formula: H4NO4Re
Formula Weight: 268.24
Physical Form: Powder
Density: 3.97
Appearance: White
Melting Point: dec.
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00012377
Formula:
H₄NO₄Re Punto di fusione: Dec. Densità: 3,97 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012377 CAS Number: 13598-65-7 EINECS: 237-075-6 UN: 1479 ADR: 5.1,II |