Stampa…
Ammonio nitrato ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
21278.295EA 52.9 EUR
21278.295 21278.364
Ammonio nitrato ≥98.5%, GPR RECTAPUR®
Ammonio nitrato
Formula: NH₄NO₃
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169 °C
Densità: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011425
CAS Number: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Visualizza i codici
Titolo (calcolato su anidra) Min. 98,5 %
Metalli pesanti (come Pb) Max. 10 ppm
PO4 (Fosfato) Max. 20 ppm
Fe (Ferro) Max. 10 ppm