Stampa…
Ammonio nitrato ≥98.5%, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
21277.361EA 125 EUR
21277.361 21277.460
Ammonio nitrato ≥98.5%, TECHNICAL
Ammonio nitrato
Formula: NH₄NO₃
Peso molecolare: 80,04 g/mol
Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 169 °C
Densità: 1,73 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011425
CAS Number: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1,III
Merck Index: 13,00538
Visualizza i codici
Assay (calculated on anhydrous) Min. 98.5 %