Ammonio nitrato, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01187.1000
1.01187.5000
1.01187.1000EA
153
EUR
1.01187.1000
1.01187.5000
Ammonio nitrato, Supelco®
Ammonio nitrato
Formula:
NH₄NO₃ Punto di ebollizione: 230 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 169 °C Densità: 1,73 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011425 CAS Number: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN: 1942 ADR: 5.1,III Merck Index: 13,00538 |