Ammonio nitrato ≥95% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
12363.36
12363.A3
12363.36EA
49.1
EUR
12363.36
12363.A3
Ammonio nitrato ≥95% ACS
Ammonio nitrato
Formula:
NH₄NO₃ Punto di ebollizione: 210 °C (dec.) Punto di fusione: 170 °C Densità: 1,72 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011425 CAS Number: 6484-52-2 EINECS: 229-347-8 UN: 1942 ADR: 5.1,III Merck Index: 14,534 |