Stampa…
Ammonio nitrato 99+% per analisi
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
205860010 205865000 205861000 205860025
ACRO205860010EA 91.9 EUR
ACRO205860010 ACRO205865000 ACRO205861000 ACRO205860025
Ammonio nitrato 99+% per analisi
Ammonio nitrato
Formula: NH₄NO₃
Peso molecolare: 80.04 g/mol
Punto di ebollizione: 210 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 169 °C
Densità: 1.72 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011425
CAS Number: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8
UN: 1942
ADR: 5.1 III
Merck Index: 13,00538
Visualizza i codici
Appearance White Adhering crystals
Residue after ignition ≤0.01 % (as SO4)
pH 4.5 to 6 (5 % at 20°C)
Titration with NaOH ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm