Bismuth(III) telluride ≥99.98% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Dibismuth tritelluride
Purity: 99.98%
CAS No.: 1304-82-1
Molecular Formula: Bi2Te3
Formula Weight: 800.76
Physical Form: Powder
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 573°
UN No.: 3284
MDL No.: MFCD00014201
Formula:
Bi₂Te₃ Punto di fusione: 573 °C Densità: 7,69 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00014201 CAS Number: 1304-82-1 EINECS: 215-135-2 UN: 3284 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,01331 |