Antimony(III) telluride ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 1327-50-0
Molecular Formula: Sb2Te3
Formula Weight: 626.30
Physical Form: 3-12mm Lump
Density: 6.5
Appearance: Grey
Odour: Odourless
Melting Point: 629°
UN No.: 1549
MDL No.: MFCD00016320
For vacuum deposition
Formula:
Sb₂Te₃ Punto di fusione: 629 °C Densità: 6,5 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00016320 CAS Number: 1327-50-0 EINECS: 215-480-9 UN: 1549 ADR: 6.1,III |