Stampa…
Pentasolfuro di difosforo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: di-Phosphorus pentasulphide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21024.0100 8.21024.1000 8.21024.2500
8.21024.0100EA 48.3 EUR
8.21024.0100 8.21024.1000 8.21024.2500
Pentasolfuro di difosforo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Pentasolfuro di difosforo
Formula: P₂S₅
Peso molecolare: 222.28 g/mol
Punto di ebollizione: 513
Punto di fusione: 284…287 °C
Densità: 2.08 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011441
CAS Number: 1314-80-3
EINECS: 215-242-4
UN: 1340
ADR: 4.3 (4.1) II
Merck Index: 12,07511
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 284 - 287 °C
Molar Mass 222.28 g/mol
Bulk Density 900 - 1100 kg/m3
Boiling Point 513 - 515 °C (1013 hPa)
Density 2.08 g/cm3 (20 °C)
pH 1 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 142 °C
Hazard Class 4.3
Hazard Class Description Dangerous When Wet Material