Stampa…
Pentasolfuro di difosforo 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: di-Phosphorus pentasulphide
196720010 196725000
ACRO196720010EA 86.8 EUR
ACRO196720010 ACRO196725000
Pentasolfuro di difosforo 98+%
Pentasolfuro di difosforo
Formula: P₂S₅
Peso molecolare: 222.28 g/mol
Punto di ebollizione: 514 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 282…286 °C
Densità: 2.08
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011441
CAS Number: 1314-80-3
EINECS: 215-242-4
UN: 1340
ADR: 4.3 II
Merck Index: 12,07511
Visualizza i codici
Appearance Yellow to green Powder
Assay ≥98.0 %