Stampa…
Anidride fosforica ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
21411.296EA 390 EUR
21411.296 21411.230
Anidride fosforica ≥98.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Anidride fosforica
Formula: P₂O₅
Peso molecolare: 141,94 g/mol
Punto di fusione: 562 °C
Densità: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011440
CAS Number: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Visualizza i codici
Titolo Min. 98 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Sostanze riducenti (come P2O3) Max. 0,02 %
N (Azoto) totale Max. 10 ppm
Cl (Cloruro) Max. 10 ppm
SO4 (Solfato) Max. 50 ppm
As (Arsenico) Max. 150 ppm
Cd (Cadmio) Max. 5 ppm
Cu (Rame) Max. 20 ppm
Fe (Ferro) Max. 10 ppm
K (Potassio) Max. 100 ppm
Mn (Manganese) Max. 5 ppm
Na (Sodio) Max. 0,02 %
Ni (Nichel) Max. 20 ppm
Pb (Piombo) Max. 10 ppm
Zn (Zinco) Max. 20 ppm