Stampa…
Anidride fosforica ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00570.0100 1.00570.0500
1.00570.0100EA 45 EUR
1.00570.0100 1.00570.0500
Anidride fosforica ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Anidride fosforica
Formula: P₂O₅
Punto di fusione: 562 °C
Densità: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011440
CAS Number: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441