Stampa…
Anidride fosforica, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00540.1000 1.00540.9025
1.00540.1000EA 110 EUR
1.00540.1000 1.00540.9025
Anidride fosforica, Supelco®
Anidride fosforica
Formula: P₂O₅
Punto di fusione: 562 °C
Densità: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011440
CAS Number: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441