Stampa…
Anidride fosforica 98+% ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Phosphorus(V) oxide, di-Phosphorus pentoxide, Phosphorus pentoxide, Phosphoric anhydride
315822500 315820010
315822500.EA 34.5 EUR
315822500. 315820010.
Anidride fosforica 98+% ACS
Anidride fosforica
Formula: P₂O₅
Peso molecolare: 141,94 g/mol
Punto di fusione: 340…360 °C (subl.)
Densità: 2,253 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011440
CAS Number: 1314-56-3
EINECS: 215-236-1
UN: 1807
ADR: 8,II
Merck Index: 13,07441
Visualizza i codici
Appearance White Powder
Titration with NaOH ≥98.0 %
Ammonium (NH4) ≤100 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤100 ppm
Phosphorus trioxide (P2O3) Passes test (limit about 0.02 %)
Insoluble matter ≤0.02 %