Stampa…
Fosforile tricloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9018 8.22339.9300
8.22339.0250EA 54 EUR
8.22339.0250 8.22339.1000 8.22339.9018 8.22339.9300
Fosforile tricloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tricloruro di fosforile
Formula: POCl₃
Peso molecolare: 153,33 g/mol
Punto di ebollizione: 107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1 °C
Densità: 1,645 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011443
CAS Number: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1 (8),I
Merck Index: 12,07506