Fosforile tricloruro ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
Purity: 99%
CAS No.: 10025-87-3
Molecular Formula: Cl3OP
Formula Weight: 153.33
Physical Form: Liquid
Density: 1.645
Refractive Index: 1.460
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Odour: Pungent
Melting Point: 1.25°
Boiling Point: 105.8°
Merck Reference: 14,7349
UN No.: 1810
MDL No.: MFCD00011443
Formula:
POCl₃ Peso molecolare: 153,33 g/mol Punto di ebollizione: 105,8 °C Punto di fusione: 1,25 °C Densità: 1,645 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011443 CAS Number: 10025-87-3 EINECS: 233-046-7 UN: 1810 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,7349 |