Stampa…
Fosforile tricloruro 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Phosphorus (V) oxide chloride, Phosphorus oxychloride, Phosphoryl chloride, Phosphorus(V) oxychloride
191290010 191292500
ACRO191290010EA 104 EUR
ACRO191290010 ACRO191292500
Fosforile tricloruro 99%
Tricloruro di fosforile
Formula: POCl₃
Punto di ebollizione: 107 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 1,2 °C
Densità: 1,645 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011443
CAS Number: 10025-87-3
EINECS: 233-046-7
UN: 1810
ADR: 6.1,I
Merck Index: 12,07506
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Refractive index 1.4600 to 1.4620 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥98.5 % (ex Cl)
Color scale ≤40 APHA
Phosphorus trichloride (PCl3) ≤0.3 %