Pentacloruro di fosforo ≥99.99% (metals basis)
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
11849.14
11849.22
11849.14EA
141
EUR
11849.14
11849.22
Pentacloruro di fosforo ≥99.99% (metals basis)
Pentacloruro di fosforo
Purity: 99.998%
CAS No.: 10026-13-8
Molecular Formula: PCl5
Formula Weight: 208.24
Physical Form: Solid
Density: 2.114
Appearance: Yellow
Odour: Pungent
Melting Point: 162° subl.
Merck Reference: 14,7351
UN No.: 1806
MDL No.: MFCD00011439
Formula:
Cl₅P Peso molecolare: 208,24 g/mol Punto di fusione: 162 °C (subl.) Densità: 2,114 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011439 CAS Number: 10026-13-8 EINECS: 233-060-3 UN: 1806 ADR: 8,II Merck Index: 14,7351 |