Stampa…
Pentacloruro di fosforo 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
169460010 169461000 169460025
169460010.EA 113 EUR
169460010. 169461000. 169460025.
Pentacloruro di fosforo 98%
Pentacloruro di fosforo
Formula: Cl₅P
Peso molecolare: 208,24 g/mol
Punto di fusione: 167 °C (subl.)
Densità: 1,6 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011439
CAS Number: 10026-13-8
EINECS: 233-060-3
UN: 1806
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07508
Visualizza i codici
Appearance Yellow Powder and/or scales
Titration Argentometric ≥97.5 %
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %