Stampa…
Tricloruro di fosforo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Fosforo tricloruro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
8.22322.0100EA 75.8 EUR
8.22322.0100 8.22322.0500 8.22322.1000
Tricloruro di fosforo per sintesi, Sigma-Aldrich®
Tricloruro di fosforo
Formula: Cl₃P
Peso molecolare: 137.33 g/mol
Punto di ebollizione: 76
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011438
CAS Number: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1 (8) I
Merck Index: 12,07515