Stampa…
Tricloruro di fosforo 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Fosforo tricloruro
169480010 169480050 169482500
ACRO169480010EA 95.2 EUR
ACRO169480010 ACRO169480050 ACRO169482500
Tricloruro di fosforo 99%
Tricloruro di fosforo
Formula: Cl₃P
Peso molecolare: 137.33 g/mol
Punto di ebollizione: 76
Punto di fusione: –112 °C
Densità: 1.57 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011438
CAS Number: 7719-12-2
EINECS: 231-749-3
UN: 1809
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,07515
Visualizza i codici
Appearance Clear liquid
Titration Argentometric ≥98.5 %
Color scale ≤50 APHA
Iron (Fe) ≤10 ppm
Impurity ≤1 % POCl3