Stampa…
Bismuto (III) cloruro, (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10510.14 A10510.22 A10510.36
A10510.14EA 45.2 EUR
A10510.14 A10510.22 A10510.36
Bismuto (III) cloruro, (max. 3% H₂O) ≥98% (dry weight)
Bismuto (III) cloruro
Purity: 98% CAS No.: 7787-60-2 Molecular Formula: BiCl3 Formula Weight: 315.34 Odour: Irritating Melting Point: 230-232° Boiling Point: ca 430° subl. Merck Reference: 14,1262 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00003461
Formula: BiCl₃
Punto di ebollizione: ∼430 °C (subl.)
Punto di fusione: 230…232 °C
Densità: 4,75
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003461
CAS Number: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
UN: 3260
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1262