Stampa…
Bismuto (III) cloruro 99.999% (trace metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
318350050 318350250
ACRO318350050EA 69 EUR
ACRO318350050 ACRO318350250
Bismuto (III) cloruro 99.999% (trace metals basis)
Bismuto (III) cloruro
Formula: BiCl₃
Peso molecolare: 315.34 g/mol
Punto di ebollizione: 447 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 230…232 °C
Densità: 4.75 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003461
CAS Number: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
Merck Index: 13,01261
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals
Total trace metal impurities ≤10 ppm