Stampa…
Bismuto (III) cloruro, anidro 97+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Bismuth(III) chloride, Bismuth trichloride
208830250 208831000 208835000
ACRO208830250EA 66 EUR
ACRO208830250 ACRO208831000 ACRO208835000
Bismuto (III) cloruro, anidro 97+%
Bismuto (III) cloruro
Formula: BiCl₃
Punto di ebollizione: 447 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 230…232 °C
Densità: 4,75 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003461
CAS Number: 7787-60-2
EINECS: 232-123-2
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01261
Visualizza i codici
Appearance White to beige to grey Crystalline powder and/or chunks
Titration Argentometric ≥98.0 %
Water ≤3 % (K.F.)