Stampa…
Antimonio (V) cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07837.0025 8.07837.0100 8.07837.2500
8.07837.0025EA 107 EUR
8.07837.0025 8.07837.0100 8.07837.2500
Antimonio (V) cloruro per sintesi, Sigma-Aldrich®
Antimonio (V) cloruro
Formula: Cl₅Sb
Punto di ebollizione: 140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 3 °C
Densità: 2,35 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011213
CAS Number: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) (rigorous decomposition)
Melting Point 3 - 4 °C
Molar Mass 299.01 g/mol
Boiling Point 140 °C
Vapor Pressure 1.1 hPa (20 °C)
Density 2.35 g/cm3 (20 °C)