Antimonio (V) cloruro, ultra dry ≥99.999% (metals basis)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Pentacloruro di antimonio
Ampuled under argon
Purity: 99.999%
CAS No.: 7647-18-9
Molecular Formula: SbCl5
Formula Weight: 299.02
Physical Form: Liquid, Ampouled under argon
Density: 2.336
Refractive Index: 1.601
Sensitivity: Moisture Sensitive
Odour: Pungent
Melting Point: 2.8°
Boiling Point: 79°/22mm
Merck Reference: 14,695
UN No.: 1730
MDL No.: MFCD00011213
Formula:
Cl₅Sb Peso molecolare: 299.02 g/mol Punto di ebollizione: 79 °C (22 mmHg) Punto di fusione: 2.8 °C Densità: 2.336 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011213 CAS Number: 7647-18-9 EINECS: 231-601-8 UN: 1730 ADR: 8 II Merck Index: 14,695 |