Stampa…
Antimonio (V) cloruro, anidro 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Pentacloruro di antimonio
201210010 201210500 201212500
ACRO201210010EA 345 EUR
ACRO201210010 ACRO201210500 ACRO201212500
Antimonio (V) cloruro, anidro 99%
Antimonio (V) cloruro
Formula: Cl₅Sb
Peso molecolare: 299,02 g/mol
Punto di ebollizione: 92 °C (30 mmHg)
Punto di fusione: 2,8 °C
Densità: 2,36 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011213
CAS Number: 7647-18-9
EINECS: 231-601-8
UN: 1730
ADR: 8,II
Merck Index: 13,00701
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Assay ≥98.5 %